CAS RN 909072-74-8
CAS RN 909072-74-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
1,2-Dibromo-4-iodobenzene, TRC
CAS: 909072-74-8 Summenformel: C6H3Br2I Molekulargewicht (g/mol): 361.8 SMILES: Brc1ccc(I)cc1Br