CAS RN 958445-02-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-[[4-[[2-(1,1-Dimethylethoxy)phenyl]amino]-6-(1-pyrrolidinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]ethanol, TRC
CAS: 958445-02-8 Summenformel: C19H28N6O2 Molekulargewicht (g/mol): 372.46 Synonym: 2-[[4-[2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxy]anilino]-6-pyrrolidin-1-yl-,1,3,5-triazin-2-yl]amino]ethanol,CID-17757274 SMILES: CC(C)(C)Oc1ccccc1Nc2nc(NCCO)nc(n2)N3CCCC3