CAS RN 96315-06-9
CAS RN 96315-06-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
1,1'-[1,2-Ethandiylbis(oxy)]bis[5-methyl-2-nitrobenzol], TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
1,1'-[1,2-Ethandiylbis(oxy)]bis[5-methyl-2-nitrobenzol], TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
1,1'-[1,2-Ethandiylbis(oxy)]bis[5-methyl-2-nitrobenzol], TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.