CAS RN 97145-88-5
IUPAC Name:
(3-chloropropyl)(methyl)amine hydrochloride
Synonyme:
(3-chloropropyl)(methyl)amine hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol):
144.04
Summenformel:
C4H11Cl2N
InChi Key:
SHBWHBGVZIDIQY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
Cl.CNCCCCl
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
3-Chlor-N-methylpropan-1-amin-Hydrochlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
3-Chlor-N-methylpropan-1-amin-Hydrochlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
3-Chlor-N-methylpropan-1-amin-Hydrochlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.