CAS RN 98-28-2
CAS RN 98-28-2
IUPAC Name:
4-tert-butyl-2-chlorophenol
Synonyme:
4-(tert-butyl)-2-chlorophenol
Molekulargewicht (g/mol):
184.66
Summenformel:
C10H13ClO
InChi Key:
PRLINSMUYJWPBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)(C)C1=CC=C(O)C(Cl)=C1
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
4-tert-Butyl-2-chlorphenol (technische Qualität), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
4-tert-Butyl-2-chlorphenol (technische Qualität), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.