accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 98298-66-9

IUPAC Name: 1-chloroethyl propan-2-yl carbonate
Synonyme: 1-chloroethyl isopropyl carbonate
Molekulargewicht (g/mol): 166.6
Summenformel: C6H11ClO3
InChi Key: XPTPAIJDVFQPJT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)OC(=O)OC(C)Cl
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern