accessibility menu, dialog, popup

UserName

PNHClCl

CAS RN 99662-46-1

IUPAC Name: triphenyl[(pyridin-2-yl)methyl]phosphanium hydrochloride chloride
Synonyme: triphenyl(pyridin-2-ylmethyl)phosphanium hydrochloride chloride
Molekulargewicht (g/mol): 426.32
Summenformel: C24H22Cl2NP
InChi Key: JHQWTRCLYUFMSJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: Cl.[Cl-].C(C1=CC=CC=N1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Physikalische Form 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern