accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 99724-19-3

IUPAC Name: (3R)-3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyrrolidin-1-ium
Synonyme: (3R)-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]pyrrolidin-1-ium
Molekulargewicht (g/mol): 187.26
Summenformel: C9H19N2O2
InChi Key: DQQJBEAXSOOCPG-SSDOTTSWSA-O
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CC[NH2+]C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)