UserName
Petri Dish
Petrischalen
Petrischalen sind für zuverlässige mikrobiologische Arbeitsabläufe, Zellkulturen und die routinemäßige Probenhandhabung unverzichtbar – sie helfen Ihnen dabei, Mikroorganismen oder Zellen mit konsistenten Ergebnissen zu züchten, zu isolieren und zu beobachten. In diesem Sortiment finden Sie sterile, aseptische und wiederverwendbare Optionen in gängigen Formaten wie 90-mm-Schalen mit belüfteten Designs, die den Gasaustausch unterstützen und gegebenenfalls die Kondensation reduzieren. Wählen Sie aus bewährten Marken wie Thermo Scientific™, Gosselin™, Fisherbrand™, Corning™, Duran™ und BRAND™, um Ihrem Protokoll, Ihren Sterilitätsanforderungen und Ihren Materialpräferenzen (Kunststoff oder Glas) gerecht zu werden. Ganz gleich, ob Sie sterile Platten mit hohem Durchsatz für die tägliche Laborarbeit oder langlebige, wiederverwendbare Schalen für den wiederholten Gebrauch benötigen, diese Auswahl hilft Ihnen, leistungsstarke Produkte in der gesamten EU schnell zu finden.
Thermo Scientific™ Sterilin™ Standard-Petrischalen, 90 mm
Kultivieren Sie Mikroorganismen auf festen Nährböden mit diesen flachen Schalen, die den Platz im Inkubator optimal ausnutzen und dank ihrer spiegelnden Oberfläche eine hohe optische Qualität gewährleisten.
Thermo Scientific™ Sterilin™ Standard 90mm Petri Dishes
Sterile Petrischalen für die tägliche Laborarbeit
Decken Sie sich mit EU-konformen sterilen und aseptischen Petrischalen für konsistentes Ausplattieren, Inkubieren und Beobachten ein – ideal für den geschäftigen Mikrobiologiealltag.
Sterile Petri Dishes for Daily Lab Work
Belüftete Platten für eine bessere Handhabung
Wählen Sie belüftete Designs, um die Luftzirkulation zu unterstützen und das Kondensationsrisiko zu verringern, sofern Ihr Protokoll dies zulässt – erhältlich in gängigen Formaten für eine schnelle Bestellung.
Vented Plates for Better Handling
Häufig gestellte Fragen
Belüftete Petrischalen ermöglichen einen kontrollierten Gasaustausch, was zur Verringerung von Kondensation beitragen und bestimmte Kulturbedingungen unterstützen kann. Nicht belüftete Schalen bieten eine dichtere Abdichtung und werden häufig bevorzugt, um das Kontaminationsrisiko zu verringern. Thermo Scientific, Fisherbrand und Corning bieten beide Ausführungen an – wählen Sie je nach Ihrem Protokoll und Ihrer Inkubationskonfiguration.
Gängige Größen sind 90 mm für die routinemäßige Mikrobiologie und kleinere Formate (z. B. 50–60 mm) für begrenzte Proben oder spezifische Arbeitsabläufe. Passen Sie Durchmesser und Höhe an Ihr Medienvolumen und Ihre Anforderungen hinsichtlich des Kolonieabstands an. Marken wie Gosselin und Thermo Scientific bieten mehrere Größen an, sodass Sie Ihre Experimente standardisieren können.
Kunststoff (oft Polystyrol) eignet sich für sterile Einweg-Arbeitsabläufe und Labore mit hohem Durchsatz. Petrischalen aus Glas sind wiederverwendbar und eignen sich für Anwendungen, bei denen eine wiederholte Sterilisation erforderlich ist. Duran ist weit verbreitet für langlebige Borosilikatglasprodukte, während Fisherbrand und Corning zuverlässige Kunststoffprodukte für Routineplattierungen anbieten.
Bewahren Sie sterile Petrischalen bis zur Verwendung in ihrer Originalverpackung auf und lagern Sie sie an einem sauberen, trockenen Ort, fern von Staub und extremen Temperaturen. Öffnen Sie die Verpackungen nur unter geeigneten kontrollierten Bedingungen (z. B. in der Nähe einer Flamme oder bei Bedarf in einem Schrank). Sterile Produktlinien von Thermo Scientific und Gosselin sind so verpackt, dass eine sichere Handhabung gewährleistet ist.
Aseptische Schalen werden so hergestellt und verpackt, dass das Kontaminationsrisiko minimiert wird, und eignen sich in der Regel für mikrobiologische Plattierungen und die routinemäßige Handhabung von Kulturen. Sie werden verwendet, wenn Sie saubere, einheitliche Laborgeräte ohne zusätzliche Sterilisationsschritte benötigen. Viele Produkte von Thermo Scientific Sterilin und Fisherbrand werden aseptisch geliefert, um eine effiziente tägliche Arbeit zu ermöglichen.
Verwenden Sie gegebenenfalls belüftete Schalen, vermeiden Sie zu hohes Stapeln und lassen Sie die Platten sich auf Inkubationstemperatur ausgleichen. Gießen Sie Medien bei geeigneten Temperaturen ein und erwägen Sie, die Platten umgekehrt zu inkubieren, wenn Ihr Protokoll dies zulässt. Belüftete Designs von Gosselin, Fisherbrand und Thermo Scientific können dabei helfen, die Feuchtigkeitsansammlung in gängigen Arbeitsabläufen zu kontrollieren.
Top-Marken