Runde Kunststoffflaschen
Runde Kunststoffflaschen sind eine zentrale Wahl für Flüssiglagerung, Probenahme und Transport in Chemie-, Life-Science- und Umweltlaboren. Das Sortiment von Thermo Scientific Nalgene, Fisherbrand, Azlon, Kautex und Gosselin deckt Volumina von kleinen Probengefäßen bis zu Mehrliterbehältern aus HDPE und LDPE ab. Weithalsausführungen ermöglichen einfaches Befüllen, auslaufsichere Verschlüsse und robuste Wände unterstützen anspruchsvolle Abläufe. Verwenden Sie diese Flaschen für Puffer- und Medienlagerung, Reagenzienansätze, Abfallentsorgung sowie Versand von Wasser- oder Bodenproben und sichern Sie konsistente, reproduzierbare Ergebnisse.
Kautex™ LDPE Weithalsflaschen Serie 303
Mit breiter Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigen konzipiert. Kautex™ Weithalsflaschen sind ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate.
Contec™ Sterile IPA
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsflaschen in Laborqualität aus HDPE
Führen Sie zahlreiche Feldanwendungen mit diesen Weithalsflaschen aus HDPE in Laborqualität für den allgemeinen Gebrauch durch.
Contec™ Sterile IPA
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Häufig gestellte Fragen
Runde Kunststoffflaschen werden für die Probenlagerung, den Umgang mit Reagenzien, die Medienvorbereitung und allgemeine Dosieraufgaben im Labor verwendet. Die HDPE- und LDPE-Modelle von Thermo Scientific, Fisherbrand und Corning eignen sich für tägliche Arbeitsabläufe, bei denen chemische Beständigkeit, Transparenz, sichere Verschlüsse und eine reproduzierbare Handhabung im Labor entscheidend sind.
Wählen Sie HDPE für eine höhere chemische Beständigkeit und bessere Steifigkeit, insbesondere für Lagerung, Versand und langfristige Handhabung. Wählen Sie LDPE, wenn Flexibilität, geringes Gewicht und einfacheres Dosieren wichtiger sind. Marken wie Thermo Scientific, Buerkle und Wheaton Science Products bieten beide Ausführungen in ihren Sortimenten runder Flaschen an.
Die Marken Bel Art, BRAND, Buerkle, Corning, Fisherbrand, Thermo Scientific und Wheaton Science Products sind alle im Sortiment der runden Kunststoffflaschen vertreten. Thermo Scientific bietet hier das umfangreichste Sortiment, während Fisherbrand und Corning sich besonders für die tägliche Lagerung im Labor und standardisierte Arbeitsabläufe eignen.
Runde Weithalsflaschen sind besonders hilfreich, wenn schnelles Befüllen, einfachere Reinigung und weniger Verschütten bei der Probenahme, beim Umfüllen oder beim Transfer von Pulvern erforderlich sind. Sie eignen sich besonders für Pulver, viskose Flüssigkeiten und die Lagerung größerer Mengen im Labor und sind unter anderem von Thermo Scientific, Fisherbrand und Buerkle erhältlich.
Kaufen Sie Ihre Marken