Learn More
(+/-)-1,1'-Bi(2-naphthol), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081279
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
602-09-5
C20H14O2
286.33
MFCD00004068
PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
1,1'-bi-2-naphthol, s---1,1'-bi-2-naphthol, r-+-1,1'-bi-2-naphthol, 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, binol, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diol, 2,2'-dinaphthol, beta-binaphthol, r-1,1'-bi-2-naphthol, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol
11762
1-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)naphthalen-2-ol
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)O)O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
602-09-5
C20H14O2
286.33
MFCD00004068
PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
1,1'-bi-2-naphthol, s---1,1'-bi-2-naphthol, r-+-1,1'-bi-2-naphthol, 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, binol, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diol, 2,2'-dinaphthol, beta-binaphthol, r-1,1'-bi-2-naphthol, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol
11762
1-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)naphthalen-2-ol
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)O)O
(±)-1,1'-Bi(2-naphthol) acts as chiral separation agents. It is widely used in chiral liquid crystal,medicines,spices etc,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+/-)-1,1′-Bi(2-naphthol) fungiert als chirales Trennmittel. Es wird häufig in chiralen Flüssigkristallen, Arzneimitteln, Gewürzen usw. verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dioxan (50 mg/ml). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Gekühlt (2 -8 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (±)-1,1'-Bi (2-naphthol)
Schmelzpunkt 215°C to 218°C
Dichte 1.301
Geruch Characteristic
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 997518
Merck Index 14,1226
Löslichkeitsinformationen Soluble in dioxane (50mg/mL). Insoluble in water.
Formelmasse 286.33
Reinheit (%) 99%