Learn More
1-(2-hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-on, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 186.21 |
Reinheit (%) | 97% |