Learn More
1,3,5-Tri-tert-Butylbenzol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene is used in the preparation of sandwich complexes of scandium, yttrium and lanthanide ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3,5-Tri-tert-butylbenzol wird bei der Herstellung von Sandwich-Komplexen aus Scandium-, Yttrium- und Lanthanidiionen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
1,3,5-Tri-tert-butylbenzol wird bei der Herstellung von Sandwich-Komplexen aus Scandium-, Yttrium- und Lanthanidiionen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3,5-Tri-tert-butylbenzene |
Schmelzpunkt | 69°C to 73°C |
Siedepunkt | 121°C to 122°C (12 mmHg) |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1909579 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 246.44 |
Reinheit (%) | ≥97% |