Learn More
1,3-Dibromotetrafluorobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-102403
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glass bottle
1559-87-1
C6Br2F4
307.87
MFCD00031533
UCWKDDQEZQRGDR-UHFFFAOYSA-N
73793
1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzene
FC1=C(F)C(Br)=C(F)C(Br)=C1F
1559-87-1
C6Br2F4
307.87
MFCD00031533
UCWKDDQEZQRGDR-UHFFFAOYSA-N
73793
1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzene
FC1=C(F)C(Br)=C(F)C(Br)=C1F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dibromotetrafluorobenzene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Colorless to Yellow
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glass bottle
Brechungsindex 1.5160 to 1.5190 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Synonym 1,3-dibromotetrafluorobenzene, benzene, 1,3-dibromotetrafluoro, benzene, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro-benzene, benzene,1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, acmc-1byn7, benzene,3-dibromotetrafluoro, 1,3-dibromotetrafluorobenzene, 98+%
Formelmasse 307.87
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dibromotetrafluorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.