Learn More
1-[3-(tert-butyl)phenyl]hydrazinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510642
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
306937-27-9
C10H17ClN2
200.71
XKLKKAKHNGXDPA-UHFFFAOYSA-N
1-3-tert-butyl phenyl hydrazine hydrochloride, 3-tert-butylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-tert-butyl phenyl hydrazinehydrochloride, 1-tert-butyl-3-hydrazinobenzene, 3-tert-butyl phenylhydrazine, chloride, 3-tert-butylphenylhydrazine hydrochloride, 3-tert-butyl-phenylhydrazine hydrochloride, 3-tert-butyl phenyl hydrazine hydrochloride
2801514
(3-tert-Butylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
CC(C)(C)C1=CC(=CC=C1)NN.Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
306937-27-9
C10H17ClN2
200.71
XKLKKAKHNGXDPA-UHFFFAOYSA-N
1-3-tert-butyl phenyl hydrazine hydrochloride, 3-tert-butylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-tert-butyl phenyl hydrazinehydrochloride, 1-tert-butyl-3-hydrazinobenzene, 3-tert-butyl phenylhydrazine, chloride, 3-tert-butylphenylhydrazine hydrochloride, 3-tert-butyl-phenylhydrazine hydrochloride, 3-tert-butyl phenyl hydrazine hydrochloride
2801514
(3-tert-Butylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
CC(C)(C)C1=CC(=CC=C1)NN.Cl
Chemischer Name oder Material 1-[3-(tert-Butyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Menge 250 mg
Formelmasse 200.71
Reinheit (%) Tech.
Güte Eigenschaften