Learn More
1-[4-(4-hydroxyphenyl)piperazino]ethan-1-on, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Specifications
Chemischer Name oder Material | 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 50 g |
Formelmasse | 220.27 |
Reinheit (%) | 97% |