Learn More
1,4-Chrysenequinone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450767
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16450767 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16450767 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111441
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 1,4-Chrysenequinone, a polycyclic aromatic quinone, acts as an activator of aryl hydrocarbon receptor (AhR).
1,4-Chrysenequinone, a polycyclic aromatic quinone, acts as an activator of aryl hydrocarbon receptor (AhR).
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,4-Chrysenequinone
CAS 100900-16-1
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H10O2
Menge 50 mg
Synonym Chrysene-1,4-dione
Löslichkeitsinformationen DMSO : 3.33 mg/mL (12.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C=CC3=C1C=CC4=CC=CC=C43)C=CC2=O
Molekulargewicht (g/mol) 258.27
Formelmasse 258.27
Reinheit (%) 93.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation