Learn More
1,4-Dibrombenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 4-Dibromobenzene |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 86°C to 89°C |
Farbe | Farblos bis Weiß |
Dichte | 1.8400g/mL |
Siedepunkt | 219°C |
Flammpunkt | 100 °C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |