Learn More
1-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Synonym | 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-4-methoxyphenyl-5-methyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-4-methoxyphenyl-5-methyl |
Formelmasse | 232.24 |
Reinheit (%) | 97% |