Learn More
1,7-Dihydroxynaphthalen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11307649
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
575-38-2
C10H8O2
160.172
MFCD00035720
ZUVBIBLYOCVYJU-UHFFFAOYSA-N
1,7-dihydroxynaphthalene, 1,7-naphthalenediol, napthalene-1,7-diol, unii-7d42f605cs, ccris 7895, 1,7 dihydroxynaphthalene, 2,8-dihydroxynaphthalene, acmc-1aqz2, unii-m7uz7bfo3a component
68462
naphthalin-1,7-diol
C1=CC2=C(C=C(C=C2)O)C(=C1)O
575-38-2
C10H8O2
160.172
MFCD00035720
ZUVBIBLYOCVYJU-UHFFFAOYSA-N
1,7-dihydroxynaphthalene, 1,7-naphthalenediol, napthalene-1,7-diol, unii-7d42f605cs, ccris 7895, 1,7 dihydroxynaphthalene, 2,8-dihydroxynaphthalene, acmc-1aqz2, unii-m7uz7bfo3a component
68462
naphthalin-1,7-diol
C1=CC2=C(C=C(C=C2)O)C(=C1)O
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,7-Dihydroxynaphthalene
Schmelzpunkt 180°C to 184°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 97%