Learn More
1'-Acetonaphthon 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-48288
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
941-98-0
C12H10O
170.21
MFCD00004013
QQLIGMASAVJVON-UHFFFAOYSA-N
1'-acetonaphthone, 1-acetonaphthone, 1-acetylnaphthalene, methyl 1-naphthyl ketone, 1-acetonaphthalene, 1-1-naphthalenyl ethanone, ethanone, 1-1-naphthalenyl, 1-naphthalen-1-yl ethanone, 1-naphthyl methyl ketone, alpha-acetonaphthone
13663
1-naphthalen-1-ylethan
CC(=O)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
941-98-0
C12H10O
170.21
MFCD00004013
QQLIGMASAVJVON-UHFFFAOYSA-N
1'-acetonaphthone, 1-acetonaphthone, 1-acetylnaphthalene, methyl 1-naphthyl ketone, 1-acetonaphthalene, 1-1-naphthalenyl ethanone, ethanone, 1-1-naphthalenyl, 1-naphthalen-1-yl ethanone, 1-naphthyl methyl ketone, alpha-acetonaphthone
13663
1-naphthalen-1-ylethan
CC(=O)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1'-Acetonaphthone
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 12.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.1190g/mL
Siedepunkt 302.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7COCH3
Brechungsindex 1.6270 to 1.6290
Menge 250 g
Relative Dichte 1.119
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1'-Acetonaphthone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /