missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Azakenpaullone, MedChemExpress

Artikelnummer. 16420618
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16420618

Marke: Medchem Express HY59090

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress 1-Azakenpaullone (1-Akp) is a highly selective and ATP-competitive inhibitor of glycogen synthase kinase-3 β (GSK-3β), with an IC50 value of 18 nM.

1-Azakenpaullone (1-Akp) is a highly selective and ATP-competitive inhibitor of glycogen synthase kinase-3 β (GSK-3β), with an IC50 value of 18 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Azakenpaullone
CAS 676596-65-9
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H10BrN3O
Menge 5 mg
Synonym 1-Akp
Löslichkeitsinformationen DMSO : 16.67 mg/mL (50.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CN=C12)CC3=C2NC4=C3C=C(Br)C=C4
Molekulargewicht (g/mol) 328.16
Formelmasse 328.16
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt