Learn More
1-Azakenpaullone, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
Beschreibung
1-Azakenpaullone (1-Akp) is a highly selective and ATP-competitive inhibitor of glycogen synthase kinase-3 β (GSK-3β), with an IC50 value of 18 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Azakenpaullone |
| CAS | 676596-65-9 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H10BrN3O |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 1-Akp |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 16.67 mg/mL (50.80 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=CN=C12)CC3=C2NC4=C3C=C(Br)C=C4 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 328.16 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.