Learn More
1-Brom-4-Isopropylbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021148
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
586-61-8
C9H11Br
199.09
MFCD00039159
MOZHUOIQYVYEPN-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-4-isopropylbenzene, 4-bromocumene, 4-bromoisopropylbenzene, p-bromocumene, 4-isopropylbromobenzene, benzene, 1-bromo-4-1-methylethyl, p-bromoisopropylbenzene, 2-p-bromophenyl propane, cumene, p-bromo, 2-4-bromophenyl propane
11462
1-bromo-4-(propan-2-yl)benzene
CC(C)C1=CC=C(Br)C=C1
586-61-8
C9H11Br
199.09
MFCD00039159
MOZHUOIQYVYEPN-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-4-isopropylbenzene, 4-bromocumene, 4-bromoisopropylbenzene, p-bromocumene, 4-isopropylbromobenzene, benzene, 1-bromo-4-1-methylethyl, p-bromoisopropylbenzene, 2-p-bromophenyl propane, cumene, p-bromo, 2-4-bromophenyl propane
11462
1-bromo-4-(propan-2-yl)benzene
CC(C)C1=CC=C(Br)C=C1
It employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wurde als Zwischenprodukt für die Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-isopropylbenzene
Schmelzpunkt -12°C
Dichte 1.315
Siedepunkt 219°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.536
Menge 5 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1858096
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 199.1
Reinheit (%) 97%