Learn More
1-(Chlormethyl)-4-(Trifluormethoxy)benzol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10335302
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
65796-00-1
C8H6ClF3O
210.58
MFCD00052326
LBMKFQMJURUPKC-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethoxy benzyl chloride, 1-chloromethyl-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy benzylchloride, 4-trifluoromethoxybenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-trifluoromethoxy, 4-chloromethyl phenoxy trifluoromethane, pubchem5804, acmc-209ns9, ksc623c1l, p-trifluoromethoxybenzyl chloride
2777261
1-(Chlormethyl)-4-(trifluormethoxy)benzol
C1=CC(=CC=C1CCl)OC(F)(F)F
65796-00-1
C8H6ClF3O
210.58
MFCD00052326
LBMKFQMJURUPKC-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethoxy benzyl chloride, 1-chloromethyl-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy benzylchloride, 4-trifluoromethoxybenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-trifluoromethoxy, 4-chloromethyl phenoxy trifluoromethane, pubchem5804, acmc-209ns9, ksc623c1l, p-trifluoromethoxybenzyl chloride
2777261
1-(Chlormethyl)-4-(trifluormethoxy)benzol
C1=CC(=CC=C1CCl)OC(F)(F)F
Chemischer Name oder Material 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH2ClC6H4OCF3
Menge 1 g
Formelmasse 210.58
Reinheit (%) 97%