Learn More
1-Naphthol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10417330
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
90-15-3
C10H8O
144.17
MFCD00003930
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
7005
CHEBI:10319
Naphthalen-1-ol
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
90-15-3
C10H8O
144.17
MFCD00003930
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
7005
CHEBI:10319
Naphthalen-1-ol
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
1-Naphthol, 99+ %, C10H8O, CAS-Nummer-90-15-3, 1-Hydroxynaphthalin, 1-Naphthalenol, 1-Naphthol, Alpha-Naphthol, Basf ursol ern, Vieramin-Kern, Vierrine, Furro er, Naphthol, Tertral ern, 100g, 06, 596, 278,0 °C bis 280,0 °C, 100,0, 99,0, CHEBI:10319, beigegrau bis braun, 201-969-4, 125 °C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Naphthol
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 95.0°C to 97.0°C
Farbe beige-grau bis braun
Siedepunkt 278.0°C to 280.0°C
Flammpunkt 125°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7OH
Menge 500 g
Beilstein 06, 596
Merck Index 15, 6468
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,alcohol and ether,freely soluble in chloroform,alkali hydroxide,solutions
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalline Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.