missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Pyrenbutansäure, 97+%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-189229
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3443-45-6
C20H16O2
288.35
MFCD00004141
QXYRRCOJHNZVDJ-UHFFFAOYSA-N
1-pyrenebutyric acid, 4-pyren-1-yl butanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid, 1-pyrenylbutyric acid, pyrene-3-butyric acid, pyrenebutanoic acid, pyrene-1-butyric acid, pyrenebutyric acid, 4-1-pyrenyl butyric acid, gamma-3-pyrenyl butyric acid
76977
4-(pyren-1-yl)butanoic acid
OC(=O)CCCC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3443-45-6
C20H16O2
288.35
MFCD00004141
QXYRRCOJHNZVDJ-UHFFFAOYSA-N
1-pyrenebutyric acid, 4-pyren-1-yl butanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid, 1-pyrenylbutyric acid, pyrene-3-butyric acid, pyrenebutanoic acid, pyrene-1-butyric acid, pyrenebutyric acid, 4-1-pyrenyl butyric acid, gamma-3-pyrenyl butyric acid
76977
4-(pyren-1-yl)butanoic acid
OC(=O)CCCC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Pyrenebutyric acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 185.0°C to 190.0°C
Farbe beige-gelb bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible
Formelmasse 288.34
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Pyrenebutyric acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'