Learn More
1-Tert-Butyl4-(9-H-Fluor-9-ylmethyl) Wasserstoff (2 R)-Piperazin-1,2,4-Tricarboxyl, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-tert-Butyl 4-(9-H-fluoren-9-ylmethyl) hydrogen (2R)-piperazine-1, 2, 4-tricarboxyl |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 452.5 |
Reinheit (%) | 97% |