missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Capmatinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16466176
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
200 Milligramm
5 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16466176

Marke: Medchem Express HY13404

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Capmatinib (INC280; INCB28060) is a potent, orally active, selective, and ATP competitive c-Met kinase inhibitor (IC50=0.13 nM).

Capmatinib can inhibit phosphorylation of c-MET as well as c-MET pathway downstream effectors such as ERK1/2, AKT, FAK, GAB1, and STAT3/5. Capmatinib potently inhibits c-MET-dependent tumor cell proliferation and migration and effectively induces apoptosis. Antitumor activity. Capmatinib is largely metabolized by CYP3A4 and aldehyde oxidase.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Capmatinib
CAS 1029712-80-8
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H17FN6O
Menge 100 mg
Synonym INC280 INCB28060
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (60.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (24.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC)C1=CC=C(C2=NN3C(N=C2)=NC=C3CC4=CC=C5N=CC=CC5=C4)C=C1F
Molekulargewicht (g/mol) 412.42
Formelmasse 412.42
Reinheit (%) 98.13%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt