missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PKR-IN-2, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487666
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16487666 100 mg -
16487848 10 mg -
16473797 50 mg 50 Milligramm
16420318 5 mg 5 Milligramm
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16487666

Marke: Medchem Express HY19702

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress PKR-IN-2 is a pyruvate kinase isoform PKR activator extracted from patent WO2014139144A1, compound 160. PKR-IN-2 can be used for the research of PKR function related diseases, including cancer, diabetes, obesity, autoimmune disorders, and benign prostatic hyperplasia.

PKR-IN-2 is a pyruvate kinase isoform PKR activator extracted from patent WO2014139144A1, compound 160. PKR-IN-2 can be used for the research of PKR function related diseases, including cancer, diabetes, obesity, autoimmune disorders, and benign prostatic hyperplasia.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material PKR-IN-2
CAS 1628428-01-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H28N4O4S
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (106.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES N1C2C(=C(S(NC3=CC=C(C(N4CCC(O)(CC(C)C)CC4)=O)C=C3)(=O)=O)C=CC=2)N=CC=1
Molekulargewicht (g/mol) 468.57
Formelmasse 468.57
Reinheit (%) 95.14%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.