missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetaminophen metabolite 3-hydroxy-acetaminophen, MedChemExpress

Artikelnummer. 16438788
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16438788 10 mg -
16478926 100 mg -
16441218 5 mg 5 Milligramm
16414707 50 mg -
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16438788

Marke: Medchem Express HYG0004

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress 3-hydroxy-acetaminophen is a metabolite of Acetaminophen, which is a pain medicine.

3-hydroxy-acetaminophen is a metabolite of Acetaminophen, which is a pain medicine.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Acetaminophen metabolite 3-hydroxy-acetaminophen
CAS 37519-14-5
Farbe Gray
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H9NO3
Menge 10 mg
Synonym 3-Hydroxyacetaminophen
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (1495.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(O)C=C(NC(C)=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 167.16
Formelmasse 167.16
Reinheit (%) 99.03%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.