Learn More
Canagliflozin, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Beschreibung
Canagliflozin (JNJ 28431754) is a selective SGLT2 inhibitor with IC50s of 2 nM, 3.7 nM, and 4.4 nM for mSGLT2, rSGLT2, and hSGLT2 in CHOK cells, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Canagliflozin |
| CAS | 842133-18-0 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C24H25FO5S |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | JNJ 28431754 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 50 mg/mL (112.48 mM) |
| SMILES | FC1=CC=C(C2=CC=C(CC3=C(C=CC([C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)=C3)C)S2)C=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 444.52 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.