Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten, transparenten 10-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa.
Marke: Thermo Scientific™ C4010-97W
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ National Komfort-Kits mit 10-mm-Klarglasfläschchen (unmontiert) sparen Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren das Risiko einer Kontamination. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen.
- Aufbewahrungsbox mit zwei Fächern für den Labortisch
- I-D™ Fläschchen haben ein Beschriftungsfeld mit Graduierungen
- Alle Elemente werden griffbereit und staubgeschützt aufbewahrt
- Verschlusskappen mit Septa sind nicht auf die Fläschchen aufgesetzt (verpackt in separatem Polybeutel)
Lieferumfang:
100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit eingesetzten Septen
Spezifikation
Schwarz | |
12 mm | |
Glas, PTFE, Silikon | |
PTFE/Silikon | |
100 | |
Polypropylen | |
32 mm | |
10/425 mm | |
Ja |
Klarglas mit Beschriftungsfeld; schwarze Kappe; sternförmig geschlitztes Septum aus PTFE/Silikon; 2 ml | |
Durchsichtig | |
2 ml | |
Fläschchen: C4010-1W, Verschluss: C4010-55BLK | |
2 ml | |
Schraubverschluss (oben offen, 8,5-mm-Öffnung) | |
Komfort-Kit mit nicht montierten Schraubverschlussfläschchen | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.