Learn More
Sartorius™ Nicht-sterile Membranfilter aus Celluloseacetat (CA), Serie 11106
11106 Series Non-Sterile Cellulose Acetate (CA) Membrane Filters combine high flow rates, good chemical resistance (pH 4-8), and thermal stability with very low adsorption characteristics. They are ideal for use in pressure filtration devices and different pore and diameter sizes are available.
535.00 € - 567.60 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Bubble Point | Gehäuse 1.9bar |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Filtertyp | Membranfilter |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10089900
|
Sartorius™
11106-100------N |
100 mm |
567.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10215622
|
Sartorius™
11106-110------N |
110 mm |
535.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- High flow rates and thermal stability
- Excellently suited for pressure filtration devices
- Compatible with aqueous solutions, oils, alcohols and other organic solvents
- Suitable for filtration of aqueous solutions and solvent mixtures, as well as clarification
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Membranfilter | |
Celluloseacetat | |
0,45 μm | |
69 ml/min/cm2/bar | |
100/Packung | |
Membranfilter |
Gehäuse 1.9bar | |
Single-use | |
Disc | |
Celluloseacetat | |
Unsteril | |
Für den Einsatz in Druckfiltrationsgeräten | |
120 μm |