Learn More
Sartorius™ Nicht-sterile Membranfilter aus Celluloseacetat (CA), Serie 11107
11107 Series Non-Sterile Cellulose Acetate (CA) Membrane Filters combine high flow rates, good chemical resistance (pH 4-8), and thermal stability with very low adsorption characteristics. They are ideal for use in pressure filtration devices and different pore and diameter sizes are available.
Marke:  Sartorius™ 11107-100------G
191.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10222321
  • 201.00 € / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • High flow rates and thermal stability
  • Excellently suited for pressure filtration devices
  • Compatible with aqueous solutions, oils, alcohols and other organic solvents
  • Suitable for filtration of aqueous solutions and solvent mixtures, as well as clarification
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Membranfilter
Celluloseacetat
0,2 μm
24 ml/min/cm2/bar
25/Packung
4.7 mil
Membranfilter
100 mm
Gehäuse 2.9bar
Single-use
Disc
Celluloseacetat
Unsteril
Für den Einsatz in Druckfiltrationsgeräten
25 Pk.
120 μm
3.9 in.
100 mm