Learn More
Sartorius™ Nicht-sterile Membranfilter aus Cellulosenitrat (CN), Serie 11303
Marke: Sartorius™ 11303--50------N
Weitere Details : CAS : 9004-70-0 Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Beschreibung
Cellulosenitrat-Membranfilter für die Probenvorbereitung, Partikelprüfung und Chemotaxis. Sehr breites Spektrum von Porengrössen, geeignet z.B. für Rückstandsanalysen, mikroskopische Betrachtung im Auflicht oder Durchlicht, Chemotaxis, gravimetrische Bestimmungen. Autoklavierbar bei 121°C.Porengrösse: 1,2μm
φ: 50mm
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Cellulosenitrat | |
1,2 μm | |
200 ml/min/cm2/bar | |
100/Packung | |
Membranfilter | |
50 mm |
Gehäuse 1bar | |
Membranfilter | |
Cellulosenitrat | |
Unsteril | |
Für viele allgemeine Laboranwendungen, bei denen eine Membran mit einer hohen unspezifischen Adsorption geeignet ist | |
130 μm | |
50 mm |