Learn More
Lenz Laborglasintrumente Verdampfungskolben mit Kegelschliff
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03042949
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10800kg
Beschreibung
- Speziell für Rotationsverdampfer
- Mit Mittelhals und konischem Gelenk
- Birnenförmig
- Mit Beschriftungsschild
- Material:DURAN™
Spezifikation
Duran Glas | |
NS 29/32 | |
250 mL |