Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrumentenspritzen: DAD Termination
Spritzen sind für verschiedene Instrumente wie das MICROLAB™ 500 und das MICROLAB 1000 geeignet
Marke: Hamilton™ 201700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04500kg
Beschreibung
Verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
- Diluter AccuDil (DAD) - Dieser Anschluss wurde für MICROLAB1000 Verdünner/Spender entwickelt und verfügt über einen seitlichen Anschluss.
Spezifikation
Nein | |
Gasdichte Spritze | |
122 °F | |
68 °F | |
Ohne Kanüle | |
1 ml |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) | |
200 psi | |
50 °C | |
1001 | |
Je | |
Microlab 1000-Verdünner/Spender |