Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrumentenspritzen: DAD Termination
Spritzen sind für verschiedene Instrumente wie das MICROLAB™ 500 und das MICROLAB 1000 geeignet
209.00 € - 213.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) |
---|---|
Produkttyp | Gasdichte Spritze |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 122 °F |
Max. Temperatur (metrisch) | 50 °C |
Min. Temperatur (angloamerikanisch) | 68 °F |
Produktcode | Marke | Autoklavierbar | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Autoklavierbar | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10221432
|
Hamilton™
201700 |
Nein | 1 ml |
209.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10166610
|
Hamilton™
201600 |
Ja | 250 μl |
213.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10194072
|
Hamilton™
201500 |
Ja | 50 μl |
209.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Verfügen über eine Kolbenspitze aus PTFE, die eine enge Verbindung zwischen dem Spritzenkörper und dem Kolben erzeugt und so die Probennahme aus Flüssigkeiten und Gasen ermöglicht.
- Diluter AccuDil (DAD) - Dieser Anschluss wurde für MICROLAB1000 Verdünner/Spender entwickelt und verfügt über einen seitlichen Anschluss.
Spezifikation
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) | |
122 °F | |
68 °F | |
Je |
Gasdichte Spritze | |
50 °C | |
Ohne Kanüle | |
Microlab 1000-Verdünner/Spender |