Learn More
Bochem™ Mikrodoppelspatel aus 18/10 Edelstahl
Gebogene, doppelseitige Mikrospatel aus Edelstahl. Die Bochem™ gebogenen, doppelseitigen Mikrospatel sind schlank, chemisch beständig und für die Übertragung kleiner Materialmengen gut geeignet.
Marke: Bochem™ 3021G
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Langlebige 18/10 Edelstahlkonstruktion.
- Doppelseitig für Vielseitigkeit.
- Schmale Enden für einfachen Zugriff auf Behälter.
- Ein abgerundetes und ein flaches Ende.
Spezifikation
Je 1 | |
Mikrodoppelspatel | |
5 mm | |
2 mm | |
Edelstahl (18/10) |
Gebogen | |
40 mm | |
Edelstahl (18/10) | |
130 x 5 mm | |
130 mm |