Learn More
RETSCH 180°-Siebeinsatz aus Edelstahl für SR 200 Schlagkreuzmühlen
Marke: RETSCH 03.647.0046
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Gehäuse 1Each | |
Sieb | |
SR 200 Rotorschlagmühlen |
1,5 mm | |
Edelstahl |