Learn More
Sartorius™ Nicht-sterile Membranfilter aus regenerierter Cellulose (RC), Serie 18406
18406 Series Non-Sterile Regenerated Cellulose (RC) Membrane Filters are solvent-resistant and hydrophilic, with low non-specific adsorption. Reinforced with nonwoven cellulose, they are ideal for the clarification and degassing of solvents and mobile phases for HPLC.
Marke:  Sartorius™ 18407-100------G
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10253331
  • 181.63 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Product Type: Membrane Filter
  • Material: Regenerated Cellulose
  • Membrane Color: White
  • Membrane Thickness: 150 μm
  • Wettability: Hydrophilic
  • Sterility: Non-Sterile
  • For Use With (Application): Analytical Sample Preparation, Sterile Filtration, Filtration of Aqueous Solutions, Solvent Filtration, Clarification
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Membranfilter
Regenerierte Cellulose
0,2 μm
15 ml/min/cm2/bar
25/Packung
5.9 mil
Membranfilter
3.9 in.
100 mm
Gehäuse 4.4bar
Single-use
Disc
Regenerierte Cellulose
Unsteril
Geeignet für ihre Hauptanwendung, Partikelentfernung aus Lösungsmitteln
25 Pk.
170 μm
Hydrophilic
100 mm