Learn More
Sartorius™ Nicht-sterile Membranfilter aus regenerierter Cellulose (RC), Serie 18406
18406 Series Non-Sterile Regenerated Cellulose (RC) Membrane Filters are solvent-resistant and hydrophilic, with low non-specific adsorption. Reinforced with nonwoven cellulose, they are ideal for the clarification and degassing of solvents and mobile phases for HPLC.
Marke:  Sartorius™ 18406--50----ACN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11770696
  • 278.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Product Type: Membrane Filter
  • Material: Regenerated Cellulose
  • Membrane Color: White
  • Membrane Thickness: 150 μm
  • Wettability: Hydrophilic
  • Sterility: Non-Sterile
  • For Use With (Application): Analytical Sample Preparation, Sterile Filtration, Filtration of Aqueous Solutions, Solvent Filtration, Clarification
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Membranfilter
Regenerierte Cellulose
0,45 μm
30 ml/min/cm2/bar
100/Packung
5.9 mil
Membranfilter
2 in.
50 mm
Gehäuse 2.9bar
Single-use
Disc
Regenerierte Cellulose
Unsteril
Geeignet für ihre Hauptanwendung, Partikelentfernung aus Lösungsmitteln
100 Pk.
170 μm
Hydrophilic
50 mm