Learn More
(1R,2R)-(-)-2-Benzyloxycyclohexylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15430877
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1R,2R)-(-)-2-Benzyloxycyclohexyl isothiocyanate
CAS 745783-98-6
Schmelzpunkt 33°C to 36°C
Dichte 1.106
Summenformel C14H17NOS
MDL-Nummer MFCD05664116
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 1r,2r---2-benzyloxycyclohexyl isothiocyanate, 1r,2r-2-isothiocyanatocyclohexyl oxy methyl benzene
InChI-Schlüssel DNRPSBSMXLYTQF-UHFFFAOYNA-N
SMILES S=C=NC1CCCCC1OCC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name {[(2-isothiocyanatocyclohexyl)oxy]methyl}benzene
Molekulargewicht (g/mol) 247.36
PubChem CID 11863567
Formelmasse 247.36
Reinheit (%) 97%