Learn More
(1R,2S)-(+)-cis-2-(Benzylamino)Cyclohexanemethanol, 99 %, 99 % e.e., Thermo Scientific™
Catalog Number 10316554
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
71581-92-5
C14H21NO
219.33
MFCD00151395
BRQFIORUNWWNBM-KBPBESRZSA-N
1r,2s-2-benzylamino cyclohexyl methanol, +-cis-2-benzylaminocyclohexanemethanol, cis-1r,2s-+-2-benzylamino cyclohexanemethanol, --cis-2-benzylaminocyclohexanemethanol, cis-1r,2s-+-2-benzylaminocyclohexanemethanol, pubchem7939, cis-2-benzylamino cyclohexylmethanol, 2-benzylamino cyclohexyl methanol #, cis-2-benzylamino cyclohexyl methanol
853687
[(1R,2S)-2-(Benzylamino)Cyclohexyl]Methanol
C1CCC(C(C1)CO)NCC2=CC=CC=C2
71581-92-5
C14H21NO
219.33
MFCD00151395
BRQFIORUNWWNBM-KBPBESRZSA-N
1r,2s-2-benzylamino cyclohexyl methanol, +-cis-2-benzylaminocyclohexanemethanol, cis-1r,2s-+-2-benzylamino cyclohexanemethanol, --cis-2-benzylaminocyclohexanemethanol, cis-1r,2s-+-2-benzylaminocyclohexanemethanol, pubchem7939, cis-2-benzylamino cyclohexylmethanol, 2-benzylamino cyclohexyl methanol #, cis-2-benzylamino cyclohexyl methanol
853687
[(1R,2S)-2-(Benzylamino)Cyclohexyl]Methanol
C1CCC(C(C1)CO)NCC2=CC=CC=C2
Chemischer Name oder Material (1R, 2S)-(+)-cis-2-(Benzylamino)cyclohexanemethanol
Namenshinweis 99% e.e.
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 66°C to 69°C
Farbe Weiß
Enantiomerenüberschuss 98.5% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2NHC6H10CH2OH
Menge 1 g
Formelmasse 219.33
Reinheit (%) 99%,99% e.e
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1R,2S)-(+)-cis-2-(Benzylamino)cyclohexanemethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.