Learn More
(1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclopentylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15400877
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclopentyl isothiocyanate
CAS 737000-91-8
Dichte 1.115
Summenformel C13H15NOS
Brechungsindex 1.5705
MDL-Nummer MFCD05664049
Menge 1 g
UN-Nummer UN2922
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 1s,2s-+-2-benzyloxycyclopentyl isothiocyanate, 1s,2s-2-isothiocyanatocyclopentyl oxy methyl benzene, 1s,2s-2-isothiocyanatocyclopentyl oxymethylbenzene, 1s,2s-+-2-benzyloxycyclopentylisothiocyanate
InChI-Schlüssel XPXSISUCDSDZAB-STQMWFEESA-N
SMILES C1CC(C(C1)OCC2=CC=CC=C2)N=C=S
IUPAC-Name [(1S,2)-2-isothiocyanatcyclopentyl]oxymethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 233.329
PubChem CID 11863568
Formelmasse 233.33
Reinheit (%) 97%