Learn More
2-(3,5-Difluorphenyl)Acetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10072364
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
122376-76-5
C8H5F2N
153.132
MFCD00061278
OBMYMTSBABEPIB-UHFFFAOYSA-N
3,5-difluorophenylacetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl acetonitrile, 3,5-difluorobenzyl cyanide, 3,5-difluorobenzylcyanide, benzeneacetonitrile, 3,5-difluoro, 3,5-difluorophenyl acetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl ethanenitrile, pubchem1588, acmc-1bxc0
518565
2-(3,5-Difluorphenyl)acetonitril
C1=C(C=C(C=C1F)F)CC#N
122376-76-5
C8H5F2N
153.132
MFCD00061278
OBMYMTSBABEPIB-UHFFFAOYSA-N
3,5-difluorophenylacetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl acetonitrile, 3,5-difluorobenzyl cyanide, 3,5-difluorobenzylcyanide, benzeneacetonitrile, 3,5-difluoro, 3,5-difluorophenyl acetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl ethanenitrile, pubchem1588, acmc-1bxc0
518565
2-(3,5-Difluorphenyl)acetonitril
C1=C(C=C(C=C1F)F)CC#N
Chemischer Name oder Material 2-(3, 5-Difluorophenyl)acetonitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel F2C6H3CH2CN
Menge 25 g
Formelmasse 153.13
Reinheit (%) 97%