Learn More
2,3-Dichlor-1,4-Naphthoquinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Use in textiles, as organic catalyst, as chemical intermediate, as additive in dye binders. Also used as an important catalyst to produce 3,3-dichlorobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Als Saatdesinfektionsmittel, Textilien, als organischer Katalysator, als chemisches Zwischenprodukt, als Additiv in Farbstoffbindern, als Antifouling-Mittel. Es wird auch zur Steuerung von Blaualgen in Teichen, Seen und Schwimmbädern verwendet. Es wird auch als wichtiger Katalysator zur Herstellung von 3,3-Dichlorbenzin verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.008 g/l). Löslich in heißem Toluol fast transparent.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Als Saatdesinfektionsmittel, Textilien, als organischer Katalysator, als chemisches Zwischenprodukt, als Additiv in Farbstoffbindern, als Antifouling-Mittel. Es wird auch zur Steuerung von Blaualgen in Teichen, Seen und Schwimmbädern verwendet. Es wird auch als wichtiger Katalysator zur Herstellung von 3,3-Dichlorbenzin verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.008 g/l). Löslich in heißem Toluol fast transparent.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone |
Schmelzpunkt | 193°C to 196°C (sublimation) |
Siedepunkt | 275°C (2 mmHg) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 1073511 |
Merck Index | 14,3045 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (0.008g/L). Soluble in hot toluene almost transparency. |
IUPAC-Name | 2,3-dichloro-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione |
Formelmasse | 227.05 |