Learn More
2,3-Dichloranisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15463047
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
1984-59-4
C7H6Cl2O
177.02
MFCD00000545
HFEASCCDHUVYKU-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloroanisole, benzene, 1,2-dichloro-3-methoxy, 2,3-dichloromethoxybenzene, 2,3-dichloranisol, dichloroanisole 2,3-, 1,2-dichloro-3-methoxy-benzene, dichloroanisol, 2,3-dichloro-anisol, pubchem3680, 2,3-dichloro anisole
16126
1,2-dichloro-3-methoxybenzene
COC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
1984-59-4
C7H6Cl2O
177.02
MFCD00000545
HFEASCCDHUVYKU-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloroanisole, benzene, 1,2-dichloro-3-methoxy, 2,3-dichloromethoxybenzene, 2,3-dichloranisol, dichloroanisole 2,3-, 1,2-dichloro-3-methoxy-benzene, dichloroanisol, 2,3-dichloro-anisol, pubchem3680, 2,3-dichloro anisole
16126
1,2-dichloro-3-methoxybenzene
COC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Synthesis Material Intermediates. The product has been used to develop an analytical method for the determination of biogenic halogenated anisoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zwischenprodukt für Synthesematerial. Das Produkt wurde zur Entwicklung einer Analysemethode für die Bestimmung biogener halogenierter Anisole verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (86.9 mg/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Oxidationsmitteln und starken Säuren fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloroanisole
Schmelzpunkt 31°C to 33°C
Siedepunkt 115°C to 116°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 1909166
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (86.9mg/L).
Formelmasse 177.03
Reinheit (%) 97%