Learn More
2,4,6-Trifluorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
52.60 € - 201.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 28314-80-9
Summenformel C7H3F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.094
MDL-Nummer MFCD00042398
InChI-Schlüssel SJZATRRXUILGHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorobenzoicacid, the derivatives, 2,4,6-trifluorobenzioc acid, pubchem1347, acmc-209h1r, ksc204g9t, 2,4,6-trifluoro-benzoic acid, rarechem al bo 0448, benzoicacid, 2,4,6-trifluoro
PubChem CID 520373
IUPAC-Name 2,4,6-trifluorbenzoesäure
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)C(=O)O)F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11448637
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19758.03
1g
52.60 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 09-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11458637
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19758.06
5g
201.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 09-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
28314-80-9
176.094
SJZATRRXUILGHH-UHFFFAOYSA-N
520373
C1=C(C=C(C(=C1F)C(=O)O)F)F
C7H3F3O2
MFCD00042398
benzoic acid, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorobenzoicacid, the derivatives, 2,4,6-trifluorobenzioc acid, pubchem1347, acmc-209h1r, ksc204g9t, 2,4,6-trifluoro-benzoic acid, rarechem al bo 0448, benzoicacid, 2,4,6-trifluoro
2,4,6-trifluorbenzoesäure
Spezifikation
2,4,6-Trifluorobenzoic acid
140°C to 142°C
MFCD00042398
benzoic acid, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorobenzoicacid, the derivatives, 2,4,6-trifluorobenzioc acid, pubchem1347, acmc-209h1r, ksc204g9t, 2,4,6-trifluoro-benzoic acid, rarechem al bo 0448, benzoicacid, 2,4,6-trifluoro
SJZATRRXUILGHH-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trifluorbenzoesäure
520373
98%
28314-80-9
C7H3F3O2
1958300
1g
C1=C(C=C(C(=C1F)C(=O)O)F)F
176.094
176.1